Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ ADVANCE™, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ combinan el extraordinario rendimiento de nuestra sílice HyPURITY de 190 Å con una química de fase reversa C8. Este empaque especializado con carácter integrado polar es adecuado para aplicaciones LC-MS. El grupo polar protege los silanoles de superficie de la interacción con analitos polares y proporciona una selectividad alternativa con un rendimiento excelente para compuestos que muestran una forma de pico pobre con fases unidas de alquilo tradicionales, como C18.
Las columnas HPLC HyPURITY ADVANCE ofrecen:
- Fase estacionaria incrustada polar para selectividad alternativa
- Ideal para análisis rápidos de alto rendimiento
- Estabilidad acuosa mejorada
- Forma de pico excepcional para ácidos, bases y quelantes
- Tamaño de partículas de 3 µm y 5 µm disponibles en una amplia gama de geometrías de columna
- Adecuada para LC-MS debido a un sangrado excepcionalmente bajo
- Ideal para una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 190 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 9% |
| Mostrar más |