Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ AX Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
423.30€ - 597.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Fase estacionaria AX
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11513301
Ver documentos
Thermo Scientific™
73105-012106
2,1 mm 10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11523301
Ver documentos
Thermo Scientific™
73105-014006
4 mm 10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11533301
Ver documentos
Thermo Scientific™
73105-022106
2,1 mm 20 mm
597.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida BioBasic de intercambio de aniones
  • Fase de intercambio aniónico débil para especies con carga múltiple
  • Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
  • Idóneo para la retención de interacción hidrofílica (HILIC) y la separación de moléculas de alta polaridad
  • Estabilidad superior en condiciones de pH exigentes
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
AX
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ AX Javelin™