Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ AX Javelin™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Fase de intercambio aniónico débil para especies con carga múltiple
- Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
- Idóneo para la retención de interacción hidrofílica (HILIC) y la separación de moléculas de alta polaridad
- Estabilidad superior en condiciones de pH exigentes
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | AX |
| Línea de productos | BioBasic |