Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ AX Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
Marca:  Thermo Scientific™ 73105-012106
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11513301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida BioBasic de intercambio de aniones
  • Fase de intercambio aniónico débil para especies con carga múltiple
  • Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
  • Idóneo para la retención de interacción hidrofílica (HILIC) y la separación de moléculas de alta polaridad
  • Estabilidad superior en condiciones de pH exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
10 mm
2,1 mm
AX
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ AX Javelin™ > Tamaño de partícula: 5 μm; 10 x 2,1 mm de diámetro interno