Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Fase de intercambio aniónico débil para especies con carga múltiple
- Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
- Idóneo para la retención de interacción hidrofílica (HILIC) y la separación de moléculas de alta polaridad
- Estabilidad superior en condiciones de pH exigentes
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Fase estacionaria | AX |