Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Encapsulated Indicators
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
21.75€ - 25.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Altura (imperial) 0.51 in.
Altura (métrico) 13 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Temperatura máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Temperatura máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
11780909
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE042D01P1
42°C
21.75€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
11760929
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE132D01P1
132 °C
21.75€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
11780929
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETH143D01P1
143 °C
21.75€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
11770939
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE193D01P1
193°C
25.05€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
11700949
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE210D01P1
210 °C
25.05€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
11750949
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE249D01P1
249°C
25.05€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
11770949
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE260D01P1
260 °C
25.05€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
11780949
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE280D01P1
280°C
25.05€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
11790949
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE290D01P1
290°C
25.05€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
11760909
Ver documentos
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE037D01P1
37°C
21.75€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Irreversible en menos de 1s
• Adhesivo y discreto
• Indicadores a la medida consultarnos
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
0.51 in.
40 to 60%
2 to 5 seconds
9 g
Irreversible Temperature Indicator
Sí
± 1 °C
13 mm
Single-use
13 mm
12 mm
Wax-melt Technology
0,51 in
0,47 in
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Single Temperature
Dual °C (°F)
Documentos
Product Certifications
Debe almacenarse en un frigorífico
Título del producto
Thermographic Measurements Ltd Thermax Encapsulated Indicators