Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Encapsulated Indicators
Código de producto. 11780929
Click to view available options
Temperatura máxima:
132 °C
143 °C
193°C
210 °C
249 °C
260 °C
280°C
290 °C
37 °C
42°C
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. 11780929
Marca: Thermographic Measurements Ltd M01ETH143D01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • El cambio de color permanente registra la temperatura máxima alcanzada.
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de precisión (29-99 °C (+/-1 °C)/100 -154°C (+/-1,5 °C) 160-290 °C (+/-1 %+1 °C).
  • Se vende en unidades de 50.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) For electronics industry, automotive, aerospace, steel, Metallurgy, plastics industry, laboratory research, instrumentation, medical services, food industry applications
Altura (imperial) 0.51 in.
Altura (métrico) 13 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 12 mm
Material Poliéster con adhesivo acrílico, Acrylic Adhesive
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Anchura (imperial) 0,51 in
Tipo de producto Irreversible Temperature Indicator
Longitud (imperial) 0,47 in
Descripción Thermax Encapsulated Temperature Indicator 143°C (289°F)
Temperatura máx. (imperial) 289 °F
Temperatura máxima 143 °C
Temperatura mín. (imperial) 289°F
Temperatura mín. (métrico) 143°C
Intervalo de temperatura (imperial) 289°F
Intervalo de temperatura (métrico) 143°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión Single Temperature
Pantalla 143 °C; 289 °F
Anchura (métrico) 13 mm
Báscula Dual °C (°F)
Mostrar más Mostrar menos
Debe almacenarse en un frigorífico