Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Encapsulated Indicators
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
Marca:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE210D01P1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11700949
  • 25.05€ / paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Descripción
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • El cambio de color permanente registra la temperatura máxima alcanzada.
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de precisión (29-99 °C (+/-1 °C)/100 -154°C (+/-1,5 °C) 160-290 °C (+/-1 %+1 °C).
  • Se vende en unidades de 50.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermographic Measurements Ltd Thermax Encapsulated Indicators > Temperature Range: 210°C /410°F
Debe almacenarse en un frigorífico