Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indicadores encapsulados
Código de producto. 11780909
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura máxima:
132 °C
143 °C
193°C
210 °C
249 °C
260 °C
280°C
290 °C
37 °C
42°C
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura máxima unitSize
11780909 42°C paquete de 50
11760929 132 °C 50 PCS
11780929 143 °C paquete de 50
11770939 193°C paquete de 50
11700949 210 °C paquete de 50
11750949 249 °C paquete de 50
11770949 260 °C paquete de 50
11780949 280°C paquete de 50
11790949 290 °C paquete de 50
11760909 37 °C paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11780909 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M01ETHE042D01P1
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) 0,51 in
    Altura (métrico) 13 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 12 mm
    Material Poliéster con adhesivo acrílico, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 9 g
    Anchura (imperial) 0,51 in
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,41 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura encapsulado 42 °C (108 °F)
    Temperatura máx. (imperial) 108 °F
    Temperatura máxima 42°C
    Temperatura mín. (imperial) 108 °F
    Temperatura mín. (métrico) 42 °C
    Intervalo de temperatura (imperial) 108 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) 42 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ± 1 °C
    Subdivisión Temperatura única
    Pantalla 42 °C; 108 °F
    Anchura (métrico) 13 mm
    Báscula Dual°C (°F)
    Mostrar más Mostrar menos
    Debe almacenarse en un frigorífico