Learn More
CELLPATH SYSTEM II HEX - CASSETTE
The innovative honeycomb design of the The System II Hex Cassette maximises the open surface area compared to traditional round perforations, increasing reagent flow through for improved processing and a more rigid block when sectioning.
46.89€ - 215.07€
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30226228
|
CELLPATH
EAD-0102-03A |
Loose |
46.89€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30226230
|
CELLPATH
EAD-0102-72B |
181.84€
paquete de 2000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
30226231
|
CELLPATH
EAD-0202-72B |
Laser Threaded |
215.07€
paquete de 2000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The System II Hex Cassette benefits from an optimised writing surface as well as extra thick side walls that increase stability and rigidity, essential for high-quality sectioning. Supplied loose, threaded (for easy loading of Leica and Sakura printers) or pre-loaded in hopper tubes (for easy loading of Thermo Scientific cassette printers).
- Available in a range of colours, the System II Hex Cassette can be closed by using one of our plastic or stainless-steel lids.
- Key Benefits:
- Hex design maximises open surface area to increase the fluid exchange
- Optimised writing surface for printing high-quality text, 1D and 2D barcodes
- Writing surface suitable for marking with a CellMark marker pen and CellMark 2B pencil
- Large colour range available
Especificaciones
White | |
Cassette |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CELLPATH SYSTEM II HEX - CASSETTE