Learn More
CELLPATH SISTEMA II HEX - CASETE
Descripción
- El casete hexagonal System II se beneficia de una superficie de escritura optimizada, así como de paredes laterales extra gruesas que aumentan la estabilidad y la rigidez, esenciales para un seccionamiento de alta calidad. Se suministra suelto, roscado (para facilitar la carga de Leica y Sakura impresoras) o precargadas en tubos de tolva (para facilitar la carga de Thermo Scientific impresoras de casetes).
- Disponible en una gama de colores, el casete hexagonal System II se puede cerrar utilizando una de nuestras tapas de plástico o de acero inoxidable.
- Ventajas clave:
- El diseño hexagonal maximiza el área de superficie abierta para aumentar el intercambio de fluidos.
- Superficie de escritura optimizada para imprimir texto de alta calidad y códigos de barras 1D y 2D
- Superficie de escritura adecuada para marcar con un rotulador CellMark y un lápiz CellMark 2B
- Amplia gama de colores disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Roscado por láser |
| Tipo de producto | Cassette |