Learn More
CELLPATH SISTEMA II HEX - CASETE
Código de producto. 30226228
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Piezas sueltas
Roscado por láser
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30226228 Piezas sueltas paquete de 1000
30226230 - paquete de 2000
30226231 Roscado por láser paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30226228 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAD010203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.43€
    39.33€ / paquete de 1000
    Ahorro 13.10€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El innovador diseño de panal del casete hexagonal System II maximiza el área de superficie abierta en comparación con las perforaciones redondas tradicionales, lo que aumenta el flujo de reactivo para un mejor procesamiento y un bloque más rígido al seccionar.
  • El casete hexagonal System II se beneficia de una superficie de escritura optimizada, así como de paredes laterales extra gruesas que aumentan la estabilidad y la rigidez, esenciales para un seccionamiento de alta calidad. Se suministra suelto, roscado (para facilitar la carga de Leica y Sakura impresoras) o precargadas en tubos de tolva (para facilitar la carga de Thermo Scientific impresoras de casetes).
  • Disponible en una gama de colores, el casete hexagonal System II se puede cerrar utilizando una de nuestras tapas de plástico o de acero inoxidable.
  • Ventajas clave:
  • El diseño hexagonal maximiza el área de superficie abierta para aumentar el intercambio de fluidos.
  • Superficie de escritura optimizada para imprimir texto de alta calidad y códigos de barras 1D y 2D
  • Superficie de escritura adecuada para marcar con un rotulador CellMark y un lápiz CellMark 2B
  • Amplia gama de colores disponible
Especificaciones
Color Blanco
Material Piezas sueltas
Tipo de producto Cassette