Learn More
CELLPATH SISTEMA II HEX - CASETE
Código de producto. 30226230
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
Material:
Piezas sueltas
Roscado por láser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Material
30226230 paquete de 2000 -
30226228 paquete de 1000 Piezas sueltas
30226231 paquete de 2000 Roscado por láser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30226230 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAD010272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.34€
    152.48€ / paquete de 2000
    Ahorro 50.86€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El innovador diseño de panal del casete hexagonal System II maximiza el área de superficie abierta en comparación con las perforaciones redondas tradicionales, lo que aumenta el flujo de reactivo para un mejor procesamiento y un bloque más rígido al seccionar.
  • El casete hexagonal System II se beneficia de una superficie de escritura optimizada, así como de paredes laterales extra gruesas que aumentan la estabilidad y la rigidez, esenciales para un seccionamiento de alta calidad. Se suministra suelto, roscado (para facilitar la carga de Leica y Sakura impresoras) o precargadas en tubos de tolva (para facilitar la carga de Thermo Scientific impresoras de casetes).
  • Disponible en una gama de colores, el casete hexagonal System II se puede cerrar utilizando una de nuestras tapas de plástico o de acero inoxidable.
  • Ventajas clave:
  • El diseño hexagonal maximiza el área de superficie abierta para aumentar el intercambio de fluidos.
  • Superficie de escritura optimizada para imprimir texto de alta calidad y códigos de barras 1D y 2D
  • Superficie de escritura adecuada para marcar con un rotulador CellMark y un lápiz CellMark 2B
  • Amplia gama de colores disponible
Especificaciones
Color Blanco
N.º de compartimentos De rosca
Tipo de producto Cassette