Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,05 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
Specifications
Specifications
Color | Incolora |
Punto de ebullición | de 100 °C |
Envase | Recipiente de plástico |
Presión de vapor | 1 mmHg a 20 °C |
Cantidad | 25L. |
Forma física | Líquido |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 15
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
2552705 | Certificado de análisis | 19/09/2025 | J/8460/25,J/8460/24,J/8460C/90,J/8460C/05,J/8460/17,J/8460/15 |
2547745 | Certificado de análisis | 08/08/2025 | J/8460/25,J/8460C/90,J/8460C/05 |
2543436 | Certificado de análisis | 04/07/2025 | J/8460/25,J/8460/24,J/8460C/90,J/8460C/05,J/8460/17,J/8460/15 |
2541034 | Certificado de análisis | 12/06/2025 | J/8460/25,J/8460/24,J/8460C/90,J/8460C/05,J/8460/17,J/8460/15 |
2538873 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | J/8460/25,J/8460/24,J/8460C/90,J/8460C/05,J/8460/17,J/8460/15 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de ácido sulfúrico 0,05 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction