Learn More
Ácido clorhídrico, solución 0,05 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10625112 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10625112 1 l 1 LT
10375800 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10625112 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/4410/15
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
I2, número de CAS 7553-56-2, tintura de yodo, yodo sublimado, solución de yodo, cristales de yodo, yodo, diyodo, vistaril, yodo, etanol, 1 l, CHEBI:17606, marrón, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, yodo molecular, 0 °C, 11355, 253,809, frasco de vidrio ámbar, líquido, 807, II, 0,7, 14 mmHg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yodo, diyodo, cristales de yodo, yodo sublimado, yodo de tintura, vistarina, solución de yodo, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Nombre IUPAC yodo molecular
SMILES II
Especificaciones
Color Marrón
Punto de fusión de 0 °C
Grado Especificaciones analíticas de la farmacopea europea
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 14 mmHg
Densidad del vapor 0.7
pH 5
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide, Iodine