Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,05 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10244150 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244150 10L. Bolsa en caja 10 LT
10355710 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10152050 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
12656727 25L. Recipiente de plástico 25 LT
4 options
Código de producto. 10244150
Marca: Fisher Chemical J/8460/24
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Bolsa en caja
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 10L.
Forma física Líquido