Learn More
Hipoclorito de sodio, técnico, solución, Fisher Chemical™
Código de producto. 11448842 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448842 2.5 L 2.50 LT
11438842 1 l 1 LT
10715731 5 L 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448842 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5040/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7681-52-9
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.439
Número MDL 11120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión -16 °C
Color Amarillo
pH 11
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Envase Botella de plástico HDPE
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hypochlorite solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite