Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hidroxisulfosuccinimida), formato No-Weigh™
Prepare entrecruzadores de éster Sulfo-NHS reactivos a aminas o mejore la conjugación de la carbodiimida (EDC) para péptidos o proteínas usando N-hidroxisulfosucinimida, CAS 106627-54-7.
148.00€ - 1972.00€
Especificaciones
Peso molecular 217,13
Pegilado No
Solubilidad Agua
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10391314
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
24510
500 mg
431.00€
500 miligramos
11861365
Ver documentos
Thermo Scientific™
24520
8 x 2 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15993522
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A39269
10 x 2 mg
194.00€
paquete de 10
11871365
Ver documentos
Thermo Scientific™
24525
5 g
1972.00€
5 g
Descripción
Descripción
Sulfo-NHS Pierce de Thermo Scientific™ es N-hidroxisulfosuccinimida pura, el compuesto esencial necesario para preparar entrecruzadores de éster NHS solubles en agua y reactivos con aminas o para mejorar la eficacia de la conjugación cuando se utiliza el EDC carbodiimida.
Características destacadas:
  • Forma un aminoéster acilo con grupos carboxilo cuando se utiliza con el EDC
  • La molécula activada por Sulfo-NHS reacciona eficazmente con las aminas primarias, lo que resulta en un enlace amida estable
  • Permite reacciones de EDC de dos pasos entre moléculas que contienen carboxilo y amina
  • La molécula activada por Sulfo-NHS puede estabilizarse mediante el secado, lo que permite la fabricación de sondas y superficies reactivas a aminas
  • Grupos reactivos: Sulfo-NHS
  • Reactivo a: grupos amino (tras la activación de carboxilatos)
Especificaciones
Especificaciones
217,13
No
Agua
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hidroxisulfosuccinimida), formato No-Weigh™