Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hidroxisulfosuccinimida), formato No-Weigh™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Sulfo-NHS Pierce de Thermo Scientific™ es N-hidroxisulfosuccinimida pura, el compuesto esencial necesario para preparar entrecruzadores de éster NHS solubles en agua y reactivos con aminas o para mejorar la eficacia de la conjugación cuando se utiliza el EDC carbodiimida.
Características destacadas:
- Forma un aminoéster acilo con grupos carboxilo cuando se utiliza con el EDC
- La molécula activada por Sulfo-NHS reacciona eficazmente con las aminas primarias, lo que resulta en un enlace amida estable
- Permite reacciones de EDC de dos pasos entre moléculas que contienen carboxilo y amina
- La molécula activada por Sulfo-NHS puede estabilizarse mediante el secado, lo que permite la fabricación de sondas y superficies reactivas a aminas
- Grupos reactivos: Sulfo-NHS
- Reactivo hacia: grupos de aminos (tras la activación de carboxilatos)
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amino-carboxilo |
| Cleavable | No |
| Descripción | Sulfo-NHS |
| Peso molecular | 217.13 |
| Pegilado | No |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Método de etiquetado | Etiqueta química |
| Mostrar más |