Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hidroxisulfosuccinimida), formato No-Weigh™
Código de producto. 15993522 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 x 2 mg
10 x 2 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
paquete de 10
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15993522 10 x 2 mg paquete de 10
10391314 500 mg 500 miligramos
11861365 8 x 2 mg paquete de 8
11871365 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15993522 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39269
Edge
Prepare entrecruzadores de éster Sulfo-NHS reactivos a aminas o mejore la conjugación de la carbodiimida (EDC) para péptidos o proteínas usando N-hidroxisulfosucinimida, CAS 106627-54-7.
Sulfo-NHS Pierce de Thermo Scientific™ es N-hidroxisulfosuccinimida pura, el compuesto esencial necesario para preparar entrecruzadores de éster NHS solubles en agua y reactivos con aminas o para mejorar la eficacia de la conjugación cuando se utiliza el EDC carbodiimida.
  • Reactivo de modificación química para convertir grupos carboxilo en ésteres reactivos de N-hidroxisuccinimida (NHS) para los métodos de bioconjugación, entrecruzamiento, etiquetado e inmovilización
  • La eficiencia del acoplamiento mediado por EDC aumenta en presencia de Sulfo-NHS
  • Los ésteres NHS reactivos a aminas o Sulfo-NHS se pueden crear con cualquier molécula que contenga carboxilo
  • Los derivados Sulfo-NHS suelen ser solubles en agua (se pueden añadir directamente a las soluciones tampón) y no penetran en la membrana (se pueden utilizar para el etiquetado de la superficie celular)
  • El Sulfo-NHS cristalino de alta pureza se puede utilizar para crear derivados activados de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-carboxilo
Cleavable No
Descripción Sulfo-NHS
Peso molecular 217.13
Pegilado No
Longitud del brazo del separador Corto
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, conservar a 4 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos No-Weigh
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Éster Suffo-NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 10 x 2 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador