Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hidroxisulfosuccinimida), formato No-Weigh™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Sulfo-NHS Pierce de Thermo Scientific™ es N-hidroxisulfosuccinimida pura, el compuesto esencial necesario para preparar entrecruzadores de éster NHS solubles en agua y reactivos con aminas o para mejorar la eficacia de la conjugación cuando se utiliza el EDC carbodiimida.
Características destacadas:
- Forma un aminoéster acilo con grupos carboxilo cuando se utiliza con el EDC
- La molécula activada por Sulfo-NHS reacciona eficazmente con las aminas primarias, lo que resulta en un enlace amida estable
- Permite reacciones de EDC de dos pasos entre moléculas que contienen carboxilo y amina
- La molécula activada por Sulfo-NHS puede estabilizarse mediante el secado, lo que permite la fabricación de sondas y superficies reactivas a aminas
- Grupos reactivos: Sulfo-NHS
- Reactivo hacia: grupos de aminos (tras la activación de carboxilatos)
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Carboxilo a amina |
| Descripción | Sulfo-NHS Pierce, formato No-Weigh |
| Formulación | N-hidroxosulfosucinimida; sólido |
| Membrana permeable | Sí |
| Peso molecular | 217.13 |
| Pegilado | No |
| Suficiente para | 15 ml de solución de reacción 1X típica (5 mM) (total) o 8 usos independientes |
| Longitud del brazo del separador | 0 Å |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar como se detalla en la hoja de información del producto. |
| Cantidad | 8 x 2 mg |
| Mostrar más |