Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento StrepTrap™
Purifique proteínas recombinantes marcadas con Strep(II) mediante cromatografía de afinidad. Las columnas preempaquetadas Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP están empaquetadas con un medio sólido y estable basado en Sepharose™ que da como resultado una alta resolución, picos concentrados nítidos y purificaciones reproducibles. La capacidad de unión también es alta.
171.65€ - 1994.33€
Especificaciones
Tipo de producto | Columna preenvasada de alto rendimiento StrepTactin Sepharose |
---|---|
Altura (imperial) | 0,98 in |
Altura (métrico) | 25 mm |
Material | Polipropileno |
Tipo de ligando | StrepTactin (medio de ∼ 5 mg/ml) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10298754
|
Cytiva
28-9075-47 |
1 x 5 ml | < 20 l/min | De 4 °C a 8 °C | N/A | ||||||
11540654
|
Cytiva
28-9075-48 |
5 x 5 ml | < 20 l/min | De 4 °C a 8 °C | N/A | ||||||
10288754
|
Cytiva
28-9075-46 |
5 x 1 ml | < 4 l/min | De 2 °C a 8 °C | N/A | ||||||
15117956
|
Cytiva
29048653 |
1 x 1 ml | < 4 l/min | De 2 °C a 8 °C | N/A | ||||||
Description
- Preenvasadas con medio de alto rendimiento StrepTactin Sepharose
- Capacidad de unión aprox. de 6 mg de proteína con etiqueta de Strep II/ml de medio
- Presión máxima: 3 bar
- Material de columna: polipropileno
- Compatibles con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Generadas con 0.5 M NaOH
- Columnas de 1 y 5 ml
Medios
- Ligando: estreptactina
- Matriz: agarosa entrecruzada al 6 %
- Tamaño medio de partícula: 34 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: >7
Columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
- Velocidad del flujo: < 4 l/min
Columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
- Velocidad del flujo: < 20 m/min
Specifications
Columna preenvasada de alto rendimiento StrepTactin Sepharose | |
25 mm | |
StrepTactin (medio de ∼ 5 mg/ml) | |
7 | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
Purificación de proteínas recombinantes con etiqueta de Strep (II) por cromatografía de afinidad |
0,98 in | |
Polipropileno | |
3bar | |
34 μm | |
Ion Exchange Column |
Safety and Handling
- StrepTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.