Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento StrepTrap™
Código de producto. 10298754 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Caudal:
< 20 l/min
< 4 l/min
Contenido y almacenamiento:
De 2 °C a 8 °C
De 4 °C a 8 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ml
5 PCS
Código de producto. 10298754
Marca: Cytiva 28907547
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Purifique proteínas recombinantes marcadas con Strep(II) mediante cromatografía de afinidad. Las columnas preempaquetadas Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP están empaquetadas con un medio sólido y estable basado en Sepharose™ que da como resultado una alta resolución, picos concentrados nítidos y purificaciones reproducibles. La capacidad de unión también es alta.
  • Preempaquetado con StrepTactin Sepharose High Performance
  • Capacidad de unión aproximadamente de 6 mg marcada con Strep II medio de proteína/ml
  • Presión máxima: 3bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Generado con 0,5 M NaOH
  • Columnas 1 y 5 ml
Medios
  • Ligando: Estreptactina
  • Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: > 7
columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4ml/min
columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de producto Columna preenvasada de alto rendimiento StrepTactin Sepharose
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Cantidad 1 x 5 ml
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 25 mm
Caudal < 20 l/min
Material Polipropileno
Tipo de ligando StrepTactin (medio de ∼ 5 mg/ml)
Presión máxima 3bar
Intervalo de pH 7
Tamaño de partículas 34 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas recombinantes con etiqueta de Strep (II) por cromatografía de afinidad
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • StrepTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato