Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento StrepTrap™
Código de producto. 11540654 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Caudal:
< 20 l/min
< 4 l/min
Contenido y almacenamiento:
De 2 °C a 8 °C
De 4 °C a 8 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ml
5 PCS
Código de producto. Cantidad Caudal Contenido y almacenamiento unitSize
11540654 5 x 5 ml < 20 l/min De 4 °C a 8 °C 5 PCS
10298754 1 x 5 ml < 20 l/min De 4 °C a 8 °C 1 PCS
10288754 5 x 1 ml < 4 l/min De 2 °C a 8 °C 5 PCS
15117956 1 x 1 ml < 4 l/min De 2 °C a 8 °C 1 ml
4 options
Código de producto. 11540654
Marca: Cytiva 28907548
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purifique proteínas recombinantes marcadas con Strep(II) mediante cromatografía de afinidad. Las columnas preempaquetadas Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP están empaquetadas con un medio sólido y estable basado en Sepharose™ que da como resultado una alta resolución, picos concentrados nítidos y purificaciones reproducibles. La capacidad de unión también es alta.
  • Preempaquetado con StrepTactin Sepharose High Performance
  • Capacidad de unión aproximadamente de 6 mg marcada con Strep II medio de proteína/ml
  • Presión máxima: 3bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Generado con 0,5 M NaOH
  • Columnas 1 y 5 ml
Medios
  • Ligando: Estreptactina
  • Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: > 7
columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4ml/min
columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna preenvasada de alto rendimiento StrepTactin Sepharose
Volumen del lecho 5 ml
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Cantidad 5 x 5 ml
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 25 mm
Caudal < 20 l/min
Material Polipropileno
Tipo de ligando StrepTactin (medio de ∼ 5 mg/ml)
Presión máxima 3bar
Intervalo de pH 7
Tamaño de partículas 34 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas recombinantes con etiqueta de Strep (II) por cromatografía de afinidad
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • StrepTrap HP, 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol