Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento StrepTrap™
Código de producto. 10288754 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Caudal:
< 20 l/min
< 4 l/min
Contenido y almacenamiento:
De 2 °C a 8 °C
De 4 °C a 8 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ml
5 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal Contenido y almacenamiento unitSize
10288754 5 x 1 ml < 4 l/min De 2 °C a 8 °C 5 PCS
10298754 1 x 5 ml < 20 l/min De 4 °C a 8 °C 1 PCS
11540654 5 x 5 ml < 20 l/min De 4 °C a 8 °C 5 PCS
15117956 1 x 1 ml < 4 l/min De 2 °C a 8 °C 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10288754 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28907546
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purifique proteínas recombinantes marcadas con Strep(II) mediante cromatografía de afinidad. Las columnas preempaquetadas Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP están empaquetadas con un medio sólido y estable basado en Sepharose™ que da como resultado una alta resolución, picos concentrados nítidos y purificaciones reproducibles. La capacidad de unión también es alta.
  • Preempaquetado con StrepTactin Sepharose High Performance
  • Capacidad de unión aproximadamente de 6 mg marcada con Strep II medio de proteína/ml
  • Presión máxima: 3bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Generado con 0,5 M NaOH
  • Columnas 1 y 5 ml
Medios
  • Ligando: Estreptactina
  • Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: > 7
columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4ml/min
columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna preenvasada de alto rendimiento StrepTactin Sepharose
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,27 in
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Cantidad 5 x 1 ml
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 25 mm
Caudal < 4 l/min
Material Polipropileno
Tipo de ligando StrepTactin (medio de ∼ 5 mg/ml)
Presión máxima 3bar
Intervalo de pH 7
Tamaño de partículas 34 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas recombinantes con etiqueta de Strep (II) por cromatografía de afinidad