Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón rojo y etiqueta
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
Marca: Gosselin™ TP53C-032
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
- Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
- Tapones de rosca codificados por colores
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Rojo | |
Transparente | |
Etiqueta blanca | |
264/paq. |
Sí | |
Recto | |
180 mL | |
Tapón de rosca | |
Etiqueta blanca | |
264/Paq. |
Título del producto
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón rojo y etiqueta > 180mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido