Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón rojo y etiqueta
Código de producto. p-7146331
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 264
paquete de 380
paquete de 700
Código de producto. 15418814
Marca: Gosselin™ TP30C032
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 40 mL
Color del tapón Rojo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Transparente
Etiqueta Sin etiqueta
N.º por caja 1000/caja
N.° por paquete 100/bolsa