Learn More
Gosselin™ Recipientes blancos para muestras con tapón rojo
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
Marca:  Gosselin™ TP53C-023
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15468844
  • 144.06€ / paquete de 264
Descripción
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente para muestras
Polipropileno
Estéril
Rojo
Blanco
264/Paq.
Sí
Recto
180 mL
Tapón de rosca
Sin etiqueta
264/paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Gosselin™ Recipientes blancos para muestras con tapón rojo > 180mL