Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón azul
Código de producto. 15478834
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
60 mL
180 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 264
paquete de 700
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15478834 180 mL paquete de 264
15458804 40 mL paquete de 1000
15428814 60 mL paquete de 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478834 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP53C001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    125.45€ / paquete de 264
    Ahorro 22.55€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 180 mL
Color del tapón Azul
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Transparente
Etiqueta Sin etiqueta
Cantidad 264/Pk.