Learn More
Corning™ Puntas™ de jeringa de pipeta repetitiva Step-R, no estériles
Las puntas de jeringa de pipetador repetitivo Corning™ Step-R™, no estériles, proporcionan una dispensación precisa y de desplazamiento positivo de líquidos viscosos o volátiles.
36.08€ - 162.54€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
Material | Polipropileno |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquidos viscosos y volátiles |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15863895
![]() |
Corning™
6622 |
1,25 mL | N/A | |||||||
15873895
![]() |
Corning™
6623 |
2,5 ml | N/A | |||||||
15853895
![]() |
Corning™
6621 |
0,5 mL | N/A | |||||||
15803905
![]() |
Corning™
6626 |
25 mL | N/A | |||||||
15843895
![]() |
Corning™
6620 |
0,05 mL | N/A | |||||||
15883895
![]() |
Corning™
6624 |
5 mL | N/A | |||||||
15893895
![]() |
Corning™
6625 |
12,5 mL |
63.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15813905
![]() |
Corning™
6627 |
50 mL | N/A | |||||||
Descripción
- Ideales para líquidos viscosos, densos y volátiles
- Incrementos mínimos impresos en la propia jeringa
- Administre con precisión la dosis seleccionada
- Fabricada en polipropileno y polietileno de alta calidad
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
Dispensación de líquidos viscosos y volátiles |
ISO8655 | |
No estéril |