Learn More
Corning™ Puntas™ de jeringa de pipeta repetitiva Step-R, no estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15873895 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,05 mL
0,5 mL
1,25 mL
2,5 ml
5 mL
12,5 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15873895 2,5 ml paquete de 100
15863895 1,25 mL paquete de 100
15853895 0,5 mL paquete de 100
15803905 25 mL paquete de 25
15843895 0,05 mL paquete de 100
15883895 5 mL paquete de 100
15893895 12,5 mL paquete de 100
15813905 50 mL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15873895 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6623
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las puntas de jeringa de pipetador repetitivo Corning™ Step-R™, no estériles, proporcionan una dispensación precisa y de desplazamiento positivo de líquidos viscosos o volátiles.
  • Ideales para líquidos viscosos, densos y volátiles
  • Incrementos mínimos impresos en la propia jeringa
  • Administre con precisión la dosis seleccionada
  • Fabricada en polipropileno y polietileno de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Certificaciones/conformidad ISO8655
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos viscosos y volátiles
Cantidad 2,5 ml
Volumen (métrico) 2,5 ml