Descripción
- Ideales para líquidos viscosos, densos y volátiles
- Incrementos mínimos impresos en la propia jeringa
- Administre con precisión la dosis seleccionada
- Fabricada en polipropileno y polietileno de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquidos viscosos y volátiles |
| Cantidad | 0,5 mL |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |