Learn More
Corning™ Puntas™ de jeringa de pipeta repetitiva Step-R, no estériles
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,05 mL
0,5 mL
1,25 mL
2,5 ml
5 mL
12,5 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
- Ideales para líquidos viscosos, densos y volátiles
- Incrementos mínimos impresos en la propia jeringa
- Administre con precisión la dosis seleccionada
- Fabricada en polipropileno y polietileno de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquidos viscosos y volátiles |
| Cantidad | 1,25 mL |
| Volumen (métrico) | 1,25 mL |