Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Forebrain Neuron Maturation Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- The STEMdiff™ Forebrain Neuron Maturation Kit is used in conjunction with the STEMdiff™ Forebrain Neuron Differentiation Kit (Catalog #08600) to generate a mixed population of forebrain-type (FOXG1-positive) neurons from neural progenitor cells derived from human pluripotent stem cells
- The neurons derived are highly pure (≥ 90% class III β-tubulin-positive neurons; < 10% GFAP-positive astrocytes), functional and can be maintained long-term in culture
- Neurons derived using these products are versatile tools for modeling human neurological development and disease, drug screening, toxicity testing, and cell therapy validation
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de célula | Neural Cells, PSC-Derived, Neurons |
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture, Characterization, Differentiation, Functional Assay, Immunocytochemistry, Phenotyping |
Cantidad | 1 Kit |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Forebrain Neuron Maturation Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido