Descripción
El suplemento B-27 para el cultivo celular de neuronas es el más citado; es un suplemento optimizado sin suero que se utiliza para favorecer el crecimiento de baja o alta densidad y la viabilidad a corto o largo plazo de neuronas del hipocampo embrionarias, posnatales y adultas, así como otras neuronas del SNC. El suplemento B-27 se suministra como un líquido 50X y se ha diseñado para su uso con medios Neurobasal o Neurobasal-A para realizar cultivos celulares de neuronas sin la necesidad de una capa subyacente de astrocitos.
- Se suministra como líquido 50X
- Se utiliza con medio Neurobasal™ para el cultivo de células neuronales
- Probado en ensayos de crecimiento utilizando neuronas de hipocampo de rata (Sprague Dawley)
- También se ha probado para detectar endotoxinas a una concentración 1x
Información de órdenes
Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz. |
| Tipo de célula | Células neuronales |
| Clasificación | Sin suero |
| Concentración | 50 X |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de cultivo celular |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| pH | entre 6 y 8 |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.