Learn More
Gibco™ Penicilina-estreptomicina (10.000 U/ml)
Código de producto. 11548876 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11548876 100 mL 100 ml
11568876 20 mL 20 ml
15276355 20 x 100 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11548876 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15140122
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la prevención de la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas
La penicilina se purificó en un principio a partir de los hongos Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el volumen de la pared celular bacteriana, e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que alteran la pared celular. La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de Streptomyces griseus. Actúa mediante la creación de una unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que inhibe la síntesis de proteínas y la muerte de las bacterias susceptibles.
  • Contiene 10.000 unidades/ml de penicilina
  • 10.000 μg/ml de estreptomicina en un tampón citrato de 10 mM (para estabilidad de pH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C
Condiciones de envío: Hielo seco
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración 100X
Formulario Líquido
Tipo de producto Penicilina-estreptomicina
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Para utilizar con (aplicación) Prevención de la contaminación del cultivo celular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco
compliance-icons
Nombre del producto
  • PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate