Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, encimera/protector de salpicaduras inoxidable y estante HD sólido
Proporcione una estación de trabajo más segura para su personal. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro cuenta con un protector de salpicaduras, un estante sólido, un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción en acero inoxidable.
1770.00€ - 2160.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
---|---|
Altura (imperial) | 35 in |
Altura (métrico) | 89 cm |
Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
Capacidad portante (métrico) | 273 kg |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15977111
|
Metro™
LTS60S |
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) | Protector de salpicaduras y estante HD sólido | Mesa fija |
2135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15937091
|
Metro™
LTS30S |
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) | Protector de salpicaduras y estante HD sólido | Mesa fija |
1770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15917101
|
Metro™
LTS36S |
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) | Protector de salpicaduras y estante HD sólido | Mesa fija |
2045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15997101
|
Metro™
LTS48S |
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) | Protector de salpicaduras y estante HD sólido | Mesa fija |
2000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15977121
|
Metro™
LTSM30S |
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) | Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador | Mesa móvil |
1800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15947131
|
Metro™
LTSM36S |
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) | Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador | Mesa móvil |
1900.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15907151
|
Metro™
LTSM60S |
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) | Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador | Mesa móvil |
2160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15927141
|
Metro™
LTSM48S |
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) | Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador | Mesa móvil |
2030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Ideal para laboratorio | |
89 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
35 in | |
600 lb | |
30 in | |
Acero inoxidable |