Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, encimera/protector de salpicaduras inoxidable y estante HD sólido
Código de producto. 15977121
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm)
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm)
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm)
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
Incluye:
Protector de salpicaduras y estante HD sólido
Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador
Tipo de producto:
Mesa fija
Mesa móvil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Tipo de producto unitSize
15977121 29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
15977111 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras y estante HD sólido Mesa fija cada uno
15937091 29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras y estante HD sólido Mesa fija cada uno
15917101 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras y estante HD sólido Mesa fija cada uno
15997101 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras y estante HD sólido Mesa fija cada uno
15947131 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
15907151 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
15927141 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
8 options
Código de producto. 15977121
Marca: Metro™ LTSM30S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcione una estación de trabajo más segura para su personal. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro cuenta con un protector de salpicaduras, un estante sólido, un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción en acero inoxidable.
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa móvil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 35 in
Altura (métrico) 89 cm
Incluye Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador
Longitud (imperial) 29,75 in
Longitud (métrico) 75,5 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable