Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, encimera/protector de salpicaduras inoxidable y estante HD sólido
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm)
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm)
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm)
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
Incluye:
Protector de salpicaduras y estante HD sólido
Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador
Tipo de producto:
Mesa fija
Mesa móvil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa fija |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Altura (imperial) | 35 in |
| Altura (métrico) | 89 cm |
| Incluye | Protector de salpicaduras y estante HD sólido |
| Longitud (imperial) | 35,75 in |
| Longitud (métrico) | 90,8 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 273 kg |
| Mostrar más |