Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, encimera/protector de salpicaduras inoxidable y estante HD sólido
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa móvil |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Altura (imperial) | 35 in |
| Altura (métrico) | 89 cm |
| Incluye | Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador |
| Longitud (imperial) | 47,75 in |
| Longitud (métrico) | 121,2 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 273 kg |
| Mostrar más |