Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, encimera/protector de salpicaduras inoxidable y estante HD sólido Código de producto.: 15907151
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, encimera/protector de salpicaduras inoxidable y estante HD sólido
Código de producto. 15907151
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm), Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador, Mesa móvil, cada uno
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm)
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm)
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm)
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
Incluye:
Protector de salpicaduras y estante HD sólido
Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador
Tipo de producto:
Mesa fija
Mesa móvil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15907151
Marca: Metro™ LTSM60S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcione una estación de trabajo más segura para su personal. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro cuenta con un protector de salpicaduras, un estante sólido, un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción en acero inoxidable.
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa móvil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 35 in
Altura (métrico) 89 cm
Incluye Protector de salpicaduras y estante sólido HD, accesorio adaptador
Longitud (imperial) 59,75 in
Longitud (métrico) 151,7 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable
Título del producto
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, encimera/protector de salpicaduras inoxidable y estante HD sólido >