Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FAST FocusLiner dividido/sin división
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092008
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12967141
  • 913.00€ / paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
    Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para uso con instrumental Agilent y Varian/Bruker
Especificaciones
Especificaciones
25/paq.
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento FAST FocusLiner con división/sin división
6,3 mm
78,5 mm
2,3 mm
GC de Varian/Bruker y Agilent Technologies
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ FAST FocusLiner dividido/sin división >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.