Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FAST FocusLiner dividido/sin división
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para uso con instrumental Agilent y Varian/Bruker
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 78,5 mm |
| Product Type | Revestimiento de entrada para GC, revestimiento FAST FocusLiner con división/sin división |
| Diámetro interior (métrico) | 2,3 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | GC de Varian/Bruker y Agilent Technologies |