Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FAST FocusLiner dividido/sin división
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
53.95€ - 913.00€
Specifications
Longitud (métrico) | 78,5 mm |
---|---|
Product Type | Revestimiento de entrada para GC, revestimiento FAST FocusLiner con división/sin división |
Diámetro interior (métrico) | 2,3 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
Para utilizar con (equipo) | GC de Varian/Bruker y Agilent Technologies |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||||
12947141
|
Trajan Scientific and Medical™
09200501 |
1 unidad |
53.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12967141
|
Trajan Scientific and Medical™
092008 |
25/paq. |
913.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para uso con instrumental Agilent y Varian/Bruker
Specifications
78,5 mm | |
2,3 mm | |
GC de Varian/Bruker y Agilent Technologies |
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento FAST FocusLiner con división/sin división | |
6,3 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Trajan Scientific and Medical™ FAST FocusLiner dividido/sin división