Learn More
Spectrum™ Membrana de diálisis de RC Spectra/por™ 1-4 en láminas planas
RC (celulosa regenerada) transparente, flexible y resistente en láminas cuadradas de una sola capa que se pueden utilizar con una variedad de equipos de diálisis o se pueden cortar en dimensiones específicas para la fijación a estructuras de apoyo para ensayos de diagnóstico personalizados, estudios de equilibrio, desalinización, purificación de proteínas, etc.
264.18€ - 429.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Intervalo de temperatura (imperial) | De 39° a 250 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 121 °C |
Cantidad | 25 láminas |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización |
Código de producto | Marca | MWCO | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Membrana | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Membrana | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10278854
|
Spectrum™
132686 |
De 12 a 14 kD | 7,8 in | 7,8 in | Spectra/Por 2 |
429.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12757516
|
Spectrum™
132723 |
3.5 kDa | 4,2 in | 4,2 in | Spectra/Por 3 |
372.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12370170
|
Spectrum™
132712 |
De 12 a 14 kd | 5,9 in | 5,9 in | Spectra/Por™ 4 | N/A | ||||||
Descripción
- Las láminas planas se utilizan con equipos de diálisis o corte a tamaño
- Disponible con MWCO de 3,5 kD, de 6 a 8 kD y de 12 a 14 kD
- Buena compatibilidad química con ácidos y bases fuertes diluidos, bases y ácidos débiles conc., muchos alcoholes y algunos orgánicos.
- Estándar de RC estándar puede tolerar un pH de 2 a 12 y una temperatura de 4 a 121 °C.
- 25 láminas/kg
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Transparente | |
De 4 °C a 121 °C | |
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización |
De 39° a 250 °F | |
25 láminas |