Learn More
Spectrum™ Membrana de diálisis de RC Spectra/por™ 1-4 en láminas planas
Click to view available options
MWCO:
3.5 kDa
De 12 a 14 kd
Anchura (imperial):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Longitud (imperial):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Membrana:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por™ 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Las láminas planas se utilizan con equipos de diálisis o corte a tamaño
- Disponible con MWCO de 3,5 kD, de 6 a 8 kD y de 12 a 14 kD
- Buena compatibilidad química con ácidos y bases fuertes diluidos, bases y ácidos débiles conc., muchos alcoholes y algunos orgánicos.
- Estándar de RC estándar puede tolerar un pH de 2 a 12 y una temperatura de 4 a 121 °C.
- 25 láminas/kg
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Láminas planas de membrana de diálisis Spectra/Por™ 4 |
MWCO | De 12 a 14 kd |
Membrana | Spectra/Por™ 4 |
Longitud (imperial) | 5,9 in |
Longitud (métrico) | 150 mm |
Anchura (imperial) | 5,9 in |
Anchura (métrico) | 150 mm |
Dimensiones (L x An) | 5,9 x 5,9 pulgadas (150 x 150 mm) |
Color | Transparente |
Intervalo de temperatura (imperial) | De 39° a 250 °F |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Spectrum™ Membrana de diálisis de RC Spectra/por™ 1-4 en láminas planas >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction