Descripción
El tampón RIPA Thermo Scientific™ es una formulación de alta calidad, lista para su uso y completamente pública de un conocido reactivo de lisis celular para cultivos de células de mamífero.
Características destacadas:
Cómoda: solución lista para su uso
Flexible: compatible con muchas aplicaciones, incluidos los ensayos con indicador, los ensayos de proteínas, los inmunoensayos y la purificación de proteínas
Versátil: permite la extracción de proteínas presentes en el núcleo, la membrana y el citoplasma
Formulación pública: no contiene componentes exclusivos, por lo que ofrece a los usuarios un completo control y conocimiento de los posibles problemas de compatibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 ml |
| Formato | Líquido |
| Tipo de producto | Tampón de extracción |
| Volumen (métrico) | 100 ml |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |