Learn More
Spectrum™ Membrana de diálisis de RC Spectra/por™ 1-4 en láminas planas
Código de producto. 10278854
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
3.5 kDa
De 12 a 14 kDa
Anchura (imperial):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Longitud (imperial):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Membrana:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por™ 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Anchura (imperial) Longitud (imperial) Membrana unitSize
10278854 De 12 a 14 kDa 7,8 in 7,8 in Spectra/Por 2 paquete de 25
12757516 3.5 kDa 4,2 in 4,2 in Spectra/Por 3 paquete de 25
12370170 De 12 a 14 kDa 5,9 in 5,9 in Spectra/Por™ 4 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10278854 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132686
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
RC (celulosa regenerada) transparente, flexible y resistente en láminas cuadradas de una sola capa que se pueden utilizar con una variedad de equipos de diálisis o se pueden cortar en dimensiones específicas para la fijación a estructuras de apoyo para ensayos de diagnóstico personalizados, estudios de equilibrio, desalinización, purificación de proteínas, etc.
  • Las láminas planas se utilizan con equipos de diálisis o corte a tamaño
  • Disponible con MWCO de 3,5 kD, de 6 a 8 kD y de 12 a 14 kD
  • Buena compatibilidad química con ácidos fuertes diluidos.& bases, ácidos y bases débiles concentrados, muchos alcoholes& Algunos orgánicos.
  • Estándar RC Puede tolerar un pH de 2 a 12 y una temperatura de 4 a 121 °C.
  • 25 hojas/paquete
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tipo de producto Spectra/Por 2 láminas planas de membrana de diálisis
MWCO De 12 a 14 kDa
Membrana Spectra/Por 2
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (imperial) 7,8 in
Anchura (métrico) 200 mm
Dimensiones (L x An) 7,8 x 7,8 in (200 x 200 mm)
Color Transparente
Intervalo de temperatura (imperial) De 39° a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad 25 láminas
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización