Learn More
Spectrum™ Membrana de diálisis de RC Spectra/por™ 1-4 en láminas planas
Código de producto. 12757516
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
3.5 kDa
De 12 a 14 kDa
Anchura (imperial):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Longitud (imperial):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Membrana:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por™ 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Anchura (imperial) Longitud (imperial) Membrana Tamaño de la unidad
12757516 3.5 kDa 4,2 in 4,2 in Spectra/Por 3 paquete de 25
10278854 De 12 a 14 kDa 7,8 in 7,8 in Spectra/Por 2 paquete de 25
12370170 De 12 a 14 kDa 5,9 in 5,9 in Spectra/Por™ 4 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12757516 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    353.39€ / paquete de 25
    Ahorro 34.61€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
RC (celulosa regenerada) transparente, flexible y resistente en láminas cuadradas de una sola capa que se pueden utilizar con una variedad de equipos de diálisis o se pueden cortar en dimensiones específicas para la fijación a estructuras de apoyo para ensayos de diagnóstico personalizados, estudios de equilibrio, desalinización, purificación de proteínas, etc.
  • Las láminas planas se utilizan con equipos de diálisis o corte a tamaño
  • Disponible con MWCO de 3,5 kD, de 6 a 8 kD y de 12 a 14 kD
  • Buena compatibilidad química con ácidos fuertes diluidos.& bases, ácidos y bases débiles concentrados, muchos alcoholes& Algunos orgánicos.
  • Estándar RC Puede tolerar un pH de 2 a 12 y una temperatura de 4 a 121 °C.
  • 25 hojas/paquete
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tipo de producto Spectra/Por 3 láminas planas de membrana de diálisis
MWCO 3.5 kDa
Membrana Spectra/Por 3
Longitud (imperial) 4,2 in
Longitud (métrico) 108 mm
Anchura (imperial) 4,2 in
Anchura (métrico) 108 mm
Dimensiones (L x An) 4,2 x 4,2 in (108 x 108 mm)
Color Transparente
Intervalo de temperatura (imperial) De 39° a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad 25 láminas
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización