Learn More
Ambion™ ARNip de diseño personalizado Silencer™
Los ARNip personalizados Silencer™ (dúplex de 21 bp sin modificar) son herramientas de ARN de interferencia (ARNi) rentables ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
210.00€ - 716.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en congeladores sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas. |
---|---|
Descripción | GeneAssist: ARNip Silencer™ con diseño personalizado |
Línea de productos | Silencer™ |
Tipo de producto | ARNip con diseño personalizado |
Condiciones de envío | Ambiente |
Código de producto | Marca | Pureza | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Pureza | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15551054
|
Ambion™
4399670 |
Estándar | 5 nmol |
295.00€
5 nanomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15511471
|
Ambion™
4399670 |
Estándar | 5 nmol | N/A | ||||||
15561054
|
Ambion™
4399671 |
Estándar | 20 nmol |
395.00€
20 nanomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15521471
|
Ambion™
4399671 |
Estándar | 20 nmol | N/A | ||||||
15531471
|
Ambion™
4399672 |
Estándar | 40 nmol | N/A | ||||||
15571054
|
Ambion™
4399672 |
Estándar | 40 nmol |
496.00€
40 nanomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15541471
|
Ambion™
4399673 |
HPLC | 20 nmol | N/A | ||||||
15581054
|
Ambion™
4399673 |
HPLC | 20 nmol |
606.00€
20 nanomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15591054
|
Ambion™
4399674 |
HPLC | 40 nmol |
716.00€
40 nanomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
- Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Especificaciones
Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en congeladores sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas. | |
Silencer™ | |
Ambiente |
GeneAssist: ARNip Silencer™ con diseño personalizado | |
ARNip con diseño personalizado | |
Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior |